Drukuj
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pivaloylacetic Acid Methyl Ester, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Methyl Pivaloylacetate
414190010 414190100
ACRO414190010EA 116 PLN
ACRO414190010 ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.20 g/mol
Temp. Wrzenia: 67…70 °C (13 mmHg)
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008847
Numer CAS: 55107-14-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %