Drukuj
2-metylobut-2-en 90% balance 2-Methyl-1-butene
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
414090010 414090025 414092500
ACRO414090010EA 1940 PLN
ACRO414090010 ACRO414090025 ACRO414092500
2-metylobut-2-en 90% balance 2-Methyl-1-butene
2-metylobut-2-en
Formuła: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 35…38 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –134 °C
Gęstość: 0.66 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009276
Numer CAS: 513-35-9
Jednostka: 2460
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,00649
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % (Balance mainly 2-methyl-1-butene)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %