Drukuj
Bromek magnezu, bezwodny 98%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
413390010 413390050
ACRO413390010EA 123 PLN
ACRO413390010 ACRO413390050
Bromek magnezu, bezwodny 98%, czysty
Bromek magnezu
Formuła: Br₂Mg
Temp. topnienia: 711 °C
Gęstość: 3,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011105
Numer CAS: 7789-48-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Powder or chunks
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %