Drukuj
Isopropyl bromoacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: isopropyl 2-bromoacetate, Acetic acid, bromo-, 1-methylethyl ester, Acetic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester
412810250 412811000
ACRO412810250EA 535 PLN
ACRO412810250 ACRO412811000
Isopropyl bromoacetate 97%
Isopropyl bromoacetate
Formuła: C₅H₉BrO₂
MW: 181.029 g/mol
Temp. Wrzenia: 59…61 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1.399 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009886
Numer CAS: 29921-57-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %