Drukuj
alkohol izoamylowy 99%, AcroSeal® for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
412720025 412721000 412720010
412720025.EA 1560 PLN
412720025. 412721000. 412720010.
alkohol izoamylowy 99%, AcroSeal® for biochemistry
alkohol izoamylowy
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002934
Numer CAS: 123-51-3
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
Color scale ≤20 APHA