Drukuj
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
410150050 410150250 410151000
ACRO410150050EA 334 PLN
ACRO410150050 ACRO410150250 ACRO410151000
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Ethyl isocyanatoacetate
Formuła: C₅H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 67…68 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1,151 g/cm³
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002040
Numer CAS: 2949-22-6
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %