Drukuj
Cykloheksanon 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pimelic Ketone
406090010 406090025 406092500
406090010.EA 426 PLN
406090010. 406090025. 406092500.
Cykloheksanon 99+% ACS
Cykloheksanon
Formuła: C₆H₁₀(=O)
MW: 98.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 155 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 0.947 g/cm³
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001625
Numer CAS: 108-94-1
Jednostka: 1915
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %