Drukuj
2,5-Dichloro-p-benzochinon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-Dichlorobenzo-1,4-quinone
406730050 406730250
ACRO406730050EA 466 PLN
ACRO406730050 ACRO406730250
2,5-Dichloro-p-benzochinon 98%
2,5-Dichloro-p-benzochinon
Formuła: C₆H₂Cl₂O₂
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041736
Numer CAS: 615-93-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥97.5 %