Drukuj
o-Krezol 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Metylofenol, o-Metylofenol, o-Hydroksytoluen, 2-Krezol, 2-Hydroksytoluen
405731000 405738000
405731000.EA 118 PLN
405731000. 405738000.
o-Krezol 99%, AcroSeal®
o-Krezol
Formuła: C₇H₈O
Temp. Wrzenia: 191 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002226
Numer CAS: 95-48-7
Jednostka: 3455
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %