Drukuj
Antron 95%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
401360250 401361000 401365000
ACRO401360250EA 498 PLN
ACRO401360250 ACRO401361000 ACRO401365000
Antron 95%, czysty
Antron
Formuła: C₁₄H₁₀O
Temp. Wrzenia: 721 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 152…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001187
Numer CAS: 90-44-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
GC ≥94 %