Drukuj
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
401210050 401210250 401211000
ACRO401210050EA 308 PLN
ACRO401210050 ACRO401210250 ACRO401211000
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy 98%
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy
Formuła: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35 g/mol
Temp. topnienia: 183…183.5 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003998
Numer CAS: 82-76-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %