Drukuj
5-Aminofluorescein (isomer I), pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one (isomer I), 5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 5-Aminofluorescein, Fluoresceinamine, isomer I, 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one, Fluoresceinamine (isomer I)
400770010 400770050
ACRO400770010EA 626 PLN
ACRO400770010 ACRO400770050
5-Aminofluorescein (isomer I), pure
5-Aminofluorescein (isomer I)
Formuła: C₂₀H₁₃NO₅
MW: 347.33 g/mol
Temp. topnienia: 223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005052
Numer CAS: 3326-34-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC 95 % Typical
GC ≥97.5 %