Drukuj
N-Succinimidyl Acrylate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
400300050 400300010 400300250
ACRO400300050EA 2180 PLN
ACRO400300050 ACRO400300010 ACRO400300250
N-Succinimidyl Acrylate 99%
N-Succinimidyl Acrylate
Formuła: C₇H₇NO₄
Temp. topnienia: 69 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00078261
Numer CAS: 38862-24-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %