Drukuj
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
399850010 399850050 399850250
ACRO399850010EA 351 PLN
ACRO399850010 ACRO399850050 ACRO399850250
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
2-Bromo-5-formylpyridine
Formuła: C₆H₄BrNO
Temp. topnienia: 104…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115419
Numer CAS: 149806-06-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 108 °C
GC ≥94 %