Drukuj
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
399840010 399840050
ACRO399840010EA 241 PLN
ACRO399840010 ACRO399840050
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Formuła: C₆H₁₁BrSi
MW: 191.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 44…45 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1.351 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00134460
Numer CAS: 38002-45-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %