Drukuj
3-Nitrosalicylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Nitrosalicylic Acid, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
399820010 399820050
ACRO399820010EA 175 PLN
ACRO399820010 ACRO399820050
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Formuła: C₇H₅NO₅
MW: 183.1183 g/mol
Temp. topnienia: 142…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024240
Numer CAS: 85-38-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %