Drukuj
4-Bromo-m-anisidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
399810010 399810050
ACRO399810010EA 197 PLN
ACRO399810010 ACRO399810050
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Formuła: C₇H₈BrNO
Temp. topnienia: 96…100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05664063
Numer CAS: 19056-40-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %