Drukuj
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
399800100 399800500
ACRO399800100EA 323 PLN
ACRO399800100 ACRO399800500
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formuła: C₈H₁₇NO₃
Gęstość: 1,025 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191883
Numer CAS: 58885-58-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %