Drukuj
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
399750010 399750050
ACRO399750010EA 566 PLN
ACRO399750010 ACRO399750050
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formuła: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Temp. topnienia: 111…113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02683528
Numer CAS: 207857-15-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure