Drukuj
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
399710010 399710050
ACRO399710010EA 205 PLN
ACRO399710010 ACRO399710050
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂O
Temp. topnienia: 87…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051686
Numer CAS: 933-76-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
GC ≥96.0 %