Drukuj
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
399650100 399650500
ACRO399650100EA 218 PLN
ACRO399650100 ACRO399650500
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 97%
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Formuła: C₄H₃ClO₃
Temp. topnienia: 208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134273
Numer CAS: 4971-55-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %