Drukuj
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-DL-nipecotic acid, 1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-3-carboxylic acid, 1-Boc-Nipecotic acid, Boc-Nip-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid, N-BOC-3-Piperidinecarboxylic acid
399580050 399580250
ACRO399580050EA 211 PLN
ACRO399580050 ACRO399580250
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.3 g/mol
Temp. topnienia: 159…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673775
Numer CAS: 84358-12-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 162 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %