Drukuj
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl isovanillate
399260010 399260050
ACRO399260010EA 230 PLN
ACRO399260010 ACRO399260050
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182.1733 g/mol
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01321262
Numer CAS: 6702-50-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 67 °C
GC ≥97.5 %