Drukuj
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-BOC-L-Valinol, Boc-Valinol, (S)-tert-butyl (1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)carbamate
399230010 399230050
ACRO399230010EA 261 PLN
ACRO399230010 ACRO399230050
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Formuła: C₁₀H₂₁NO₃
MW: 203.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 218 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.995 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082635
Numer CAS: 79069-14-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Specific optical rotation -21° to -25° (20°C, 589 nm) (c=1%, Chloroform)