Drukuj
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
399120050 399120250
ACRO399120050EA 288 PLN
ACRO399120050 ACRO399120250
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
4-Benzyloxy-1-butanol
Formuła: C₁₁H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 216…256 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,026 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155211
Numer CAS: 4541-14-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %