Drukuj
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
399090050 399090250
ACRO399090050EA 278 PLN
ACRO399090050 ACRO399090250
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Formuła: C₉H₉IO₃
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052925
Numer CAS: 35387-93-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥97.5 %