Drukuj
N-Boc-S-trityl-L-cysteine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Boc-S-trityl-L-cysteine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, BOC-S-trityl-L-cysteine, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(tritylthio)propanoic acid, Boc-Cys(Trt)-OH
399060010 399060050
ACRO399060010EA 156 PLN
ACRO399060010 ACRO399060050
N-Boc-S-trityl-L-cysteine 99%
N-Boc-S-trityl-L-cysteine
Formuła: C₂₇H₂₉NO₄S
MW: 463.592 g/mol
Temp. topnienia: 143…146 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00038251
Numer CAS: 21947-98-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 154 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +26° to +30° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)