Drukuj
4-Fluoro-2-metoksyfenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
398990010 398990050
ACRO398990010EA 147 PLN
ACRO398990010 ACRO398990050
4-Fluoro-2-metoksyfenol 97%
4-Fluoro-2-metoksyfenol
Formuła: C₇H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 195 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,247 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070797
Numer CAS: 450-93-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %