Drukuj
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
399680010 399680050
ACRO399680010EA 632 PLN
ACRO399680010 ACRO399680050
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 99%
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
Formuła: C₄H₁₂ClNO
Temp. topnienia: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043272
Numer CAS: 39684-28-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %