Drukuj
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
399160010 399160050
ACRO399160010EA 547 PLN
ACRO399160010 ACRO399160050
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formuła: C₁₁H₁₁BrO₃
Temp. Wrzenia: 268…269 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,432 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00231243
Numer CAS: 26510-95-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %