Drukuj
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
398900050 398900250
ACRO398900050EA 638 PLN
ACRO398900050 ACRO398900250
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
5-Bromo-2-chloroanisole
Formuła: C₇H₆BrClO
MW: 221.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 240…245 °C (748 mmHg)
Temp. topnienia: 27…28 °C
Gęstość: 1.631 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078659
Numer CAS: 16817-43-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %