Drukuj
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Copper(I) tetra(acetonitrile) tetrafluoroborate, Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
398760010 398760050
ACRO398760010EA 177 PLN
ACRO398760010 ACRO398760050
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Formuła: C₈H₁₂BCuF₄N₄
MW: 314.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09265110
Numer CAS: 15418-29-8
Jednostka: 1759
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 19.5 to 20.5 % Cu