Drukuj
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
398650010 398650050 398652500
ACRO398650010EA 567 PLN
ACRO398650010 ACRO398650050 ACRO398652500
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₆BrNO₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00022705
Numer CAS: 7254-19-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %