Drukuj
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Chloro-2-methoxyphenyl)methanol
398560010 398560050
ACRO398560010EA 178 PLN
ACRO398560010 ACRO398560050
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉ClO₂
Temp. topnienia: 47 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683547
Numer CAS: 90296-27-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥96.0 %