Drukuj
3-Methylsalicylaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
398540010 398540050
ACRO398540010EA 209 PLN
ACRO398540010 ACRO398540050
3-Methylsalicylaldehyde 98%
3-Methylsalicylaldehyde
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 203…205 °C (730 mmHg)
Gęstość: 1,134 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040798
Numer CAS: 824-42-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %