Drukuj
Azetidine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Azetidine HCl
398730010 398730050
ACRO398730010EA 426 PLN
ACRO398730010 ACRO398730050
Azetidine hydrochloride 97%
Azetidine hydrochloride
Formuła: C₃H₈ClN
MW: 93.56 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temp. Zapłonu: 152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191762
Numer CAS: 36520-39-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %