Drukuj
D-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-D-Val-OMe.HCl, H-D-Val-OMe·HCl
398720010 398720050
ACRO398720010EA 150 PLN
ACRO398720010 ACRO398720050
D-Valine methyl ester hydrochloride 99%
D-Valine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 167.633 g/mol
Temp. topnienia: 158…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00237309
Numer CAS: 7146-15-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13.5° to -17.5° (20°C, 589 nm) (c=2,H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %