Drukuj
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
398700010 398700050
ACRO398700010EA 141 PLN
ACRO398700010 ACRO398700050
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂
Temp. topnienia: 167…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052832
Numer CAS: 2587-02-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
HPLC ≥97.5 %