Drukuj
2-Formylimidazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, Imidazole-2-carboxaldehyde
398470010 398470050
ACRO398470010EA 462 PLN
ACRO398470010 ACRO398470050
2-Formylimidazole 98%
2-Formylimidazole
Formuła: C₄H₄N₂O
Temp. Wrzenia: 80 °C (,1 mmHg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003544
Numer CAS: 10111-08-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure