Drukuj
2-Amino-m-cresol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-6-methylaniline, 2-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-2-hydroxy-6-methylbenzene
398410050 398410250
ACRO398410050EA 395 PLN
ACRO398410050 ACRO398410250
2-Amino-m-cresol 96%
2-Amino-m-cresol
Formuła: C₇H₉NO
Temp. topnienia: 149…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075082
Numer CAS: 2835-97-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 152 °C
HPLC ≥95 %