Drukuj
6-Chloronikotynonitryl 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
398390050 398390250
ACRO398390050EA 180 PLN
ACRO398390050 ACRO398390250
6-Chloronikotynonitryl 97%
6-Chloronikotynonitryl
Formuła: C₆H₃ClN₂
Temp. Wrzenia: 107 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 113…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084941
Numer CAS: 33252-28-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
GC ≥96.0 %