Drukuj
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
398200010 398202500
ACRO398200010EA 1060 PLN
ACRO398200010 ACRO398202500
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formuła: C₈H₅F₃O₃
Temp. Wrzenia: 82 °C (60 mmHg)
Temp. topnienia: 31…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075249
Numer CAS: 93249-62-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure