Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Boc-Phg-OH, BOC-L-alpha-phenylglycine, Boc-D-Phg-OH, N-Boc-L-2-phenylglycine
398160010 398160050
ACRO398160010EA 205 PLN
ACRO398160010 ACRO398160050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine
Formuła: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251.28 g/mol
Temp. topnienia: 88…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065588
Numer CAS: 2900-27-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
Specific optical rotation +142° to +146° (20 °C, 589 nm) (c=1%, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %