Drukuj
6-Fluoroveratraldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
398090010 398090050
ACRO398090010EA 231 PLN
ACRO398090010 ACRO398090050
6-Fluoroveratraldehyde 97%
6-Fluoroveratraldehyde
Formuła: C₉H₉FO₃
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061108
Numer CAS: 71924-62-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %