Drukuj
3-Bromo-4-formylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
398080010 398080050
ACRO398080010EA 673 PLN
ACRO398080010 ACRO398080050
3-Bromo-4-formylpyridine 97%
3-Bromo-4-formylpyridine
Formuła: C₆H₄BrNO
Temp. topnienia: 80…83 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05864506
Numer CAS: 70201-43-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure