Drukuj
Methyl hydrogen isophthalate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Isophthalic acid monomethyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Benzene-1,3-dicarboxylic acid monomethyl ester, mono-Methyl isophthalate
398230010 398230050
ACRO398230010EA 228 PLN
ACRO398230010 ACRO398230050
Methyl hydrogen isophthalate 97%
Methyl hydrogen isophthalate
Formuła: C₉H₈O₄
Temp. topnienia: 194…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00029972
Numer CAS: 1877-71-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 197 °C
GC ≥96.0 %