Drukuj
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
397940010 397940050
ACRO397940010EA 257 PLN
ACRO397940010 ACRO397940050
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₈H₄FNO
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863558
Numer CAS: 218301-22-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 89 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure