Drukuj
Methyl indole-6-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
397930010 397930050
ACRO397930010EA 169 PLN
ACRO397930010 ACRO397930050
Methyl indole-6-carboxylate 97%
Methyl indole-6-carboxylate
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. topnienia: 76…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00211063
Numer CAS: 50820-65-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 84 °C
GC ≥96.0 %