Drukuj
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
397830050 397830250
ACRO397830050EA 685 PLN
ACRO397830050 ACRO397830250
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₉NO₄
Temp. topnienia: 123…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151904
Numer CAS: 26250-84-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -62° to -65° (20°C, 589 nm) (C=1, acetic acid)
Titration with NaOH ≥97.5 %