Drukuj
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
397750010 397750050
ACRO397750010EA 172 PLN
ACRO397750010 ACRO397750050
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Formuła: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252.25 g/mol
Gęstość: 1.074 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075414
Numer CAS: 27784-76-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %